Merck
BAH379430000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
straight (fully coated)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
straight (fully coated)
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H37943-0000
Länge
11.4 cm (4½ in.) , long
Allgemeine Beschreibung
These forceps are fully coated with brown PTFE FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Wide tips are perfect for lifting cover glasses
  • Available in two styles, bent or straight tip
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)