Merck
BAF424004101
Scienceware® Lab Companion Vakuumexsikkator in Schrankausführung
volume 11 L, amber polycarbonate, pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
€ 1.580,00
€ 1.580,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.580,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
€ 1.580,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Materialien
amber polycarbonate
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F42400-4001
Türöffnung B × L
8 1/8 in. × 9 3/8 in.
Außenmaß B × L × H
12 5/8 in. × 11 1/4 in. × 10 5/8 in.
Volumen
11 L
11000 mL
Allgemeine Beschreibung
Diese hochwertigen Vakuumexsikkatoren sorgen für eine dreimal längere Vakuumdichtheit als durchschnittliche Vakuumexsikkatoren, was zu einem geringeren Wartungsaufwand und höherer Zuverlässigkeit führt. Bei Raumtemperatur bleiben sie 29 inHg Vakuum für länger als 72 Stunden aufrechterhalten sowie gasdicht, wodurch eine zuverlässige Lagerung oder Experimente, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, ermöglicht werden.
Durch das Viton® 3-Wege-Ventil (im Lieferumfang enthalten) verlaufen Vakuumentnahme, Vakuumentlastung oder Gasaustausch konstant und gleichmäßig. Die transparente Polycarbonat-Konstruktion ist widerstandsfähig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkator-Inhalts. Die gelb getönten UV-undurchlässigen Modelle absorbieren UVA-, UVB- und UVC-Strahlen zu 100 %, wodurch Beschädigungen oder Verfärbungen von lichtempfindlichen Proben minimiert werden.
Die Exsikkatoren sind in Schrank- oder Rundausführung verfügbar und alle Modelle werden mit einer Trockenmittelschale geliefert (Trockenmittel sind separat erhältlich).
  • Die (mit Ausnahme der Tür) in einem Stück hergestellte Konstruktion zeichnet sich durch eine hervorragende Vakuumleistung nahezu ohne Leckagen und durch außerordentliche Beständigkeit aus.
  • Die Schrankausführung gewährleistet eine maximal nutzbare Fläche.
  • Die Flügeltür ermöglicht leichten Zugang und die integrierten Verriegelungen sichern die Tür, wenn kein Vakuum angelegt wird.
  • Dank der analogen Vakuumanzeige an der Fronttür ist die Vakuumstärke auf einen Blick ablesbar.
  • Die perforierten Einlegeböden können je nach Lagerungsbedarf umpositioniert werden (zusätzliche Einlegeböden sind separat erhältlich).
  • Integrierte Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von bis zu 3 weiteren Ventilen (separat erhältlich).
  • Aufgrund der stapelbaren platzsparenden Konstruktion kann die Arbeitsfläche effektiv genutzt werden.
  • Es stehen acht Modelle mit einem inneren Volumen von 11, 23, 35, und 45 L in transparenter oder UV-undurchlässiger gelber Ausführung zur Auswahl.
  • Bei den 11- und 23-Liter-Modellen sind zwei Einlegeböden im Lieferumfang enthalten (maximal vier Einlegeböden verwendbar).
  • Bei den 35- und 45-Liter-Modellen sind drei Einlegeböden im Lieferumfang enthalten (maximal fünf bzw. sechs Einlegeböden verwendbar).
Rechtliche Hinweise
Lab Companion is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)