Merck
BAF197300002
Schlauch-Schnelltrennkupplung
for ¼ to ⅜ in. Tubing
Synonym(e):
Tubing quick-disconnects
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19730-0002
Gesamt L
2.375 in. (60 mm)
Fitting
female converts I.D. 6.4 to 9.5mm (¼ to⅜”)
male converts I.D. 6.4 to 9.5mm (¼ to ⅜”)
Allgemeine Beschreibung
Zweiteiliger Schlauchverbinder, aus PE. Die einzelnen Hälften für verschiedene Schlauchdurchmesser sind austauschbar.
Connect same or different size tubing with these polyethylene plastic connectors.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Connect same or different size tubing with these polyethylene plastic connectors.
  • Ideal for vacuum applications, water lines, manometers, and more
  • F19730 series connects same size tubing
  • F19731-0552 connects different size tubing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)