Merck
B89000
Sigma-Aldrich
sec-Butylamin
99%
Synonym(e):
(±)-sec.-Butylamin, (±)-2-Amino-butan
Größe auswählen
100 ML
€ 42,50
500 ML
€ 62,80
€ 42,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 42,50
500 ML
€ 62,80
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
Beilstein:
1361345
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 42,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−72 °C (lit.)
Dichte
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)