Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 € 153,75 |
Über diesen Artikel
€ 153,75
Listenpreis€ 205,00Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
96%
form
crystals
mp
47.5-48.5 °C (lit.)
SMILES string
COC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(13-10-6-3-7-11-13)14(16)12-8-4-2-5-9-12/h2-11,15H,1H3
InChI key
BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 98% | description PESTANAL®, analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 96% | assay 98% | assay - | assay - |
| mp 47.5-48.5 °C (lit.) | mp 134-138 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) |
| form crystals | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxy-2-phenylacetophenon
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?