Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 79,60 € 59,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-984-9
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 59,70
Listenpreis€ 79,60Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
VUVIRKAVBZITDO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
- Binaphthyl-based amino acids and amino alcohols via domino coupling reactions and lactam ring opening of intermediates
- Benzimidazoles and benzimidazolequinone derivatives via cyclocondensation
- Axially chiral biaryls via Suzuki-Miyaura reactions
- Aryl ring-fused benzimidazolequinones via radical cyclization
- Probes for human cytochrome P450 enzymes
- Phananthridinone derivatives via domino coupling reactions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT) | description 99% | description 96% |
| assay ≥98% | assay ≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0% (wt., AT) | assay 99% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group bromo | functional group bromo, carboxylic acid | functional group bromo | functional group carboxylic acid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?