Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,90 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-127-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
powder
bp
225 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
Brc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI key
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 38-40 °C (lit.) | mp 53-57 °C (lit.) |
| bp 225 °C (lit.) | bp 251-253 °C (lit.) |
| form powder | form powder |
| functional group bromo, nitrile | functional group nitrile, bromo |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?