Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 33,40 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(C6H4OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-658-2
Beilstein/REAXYS Number:
2049425
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
InChI key
PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ≥95% (HPLC) | description analytical standard |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 162-164 °C (lit.) | mp 113-118 °C (lit.) | mp - | mp 135-139 °C (lit.) |
| form crystals | form powder | form powder | form - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?