Fortfahren mit
B402
Batylalkohol
99%
Synonym(e):
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecylether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-874-7
Beilstein/REAXYS Number:
1725677
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99%
form
powder
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChI key
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43697M1890341207
assay
99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥95% (TLC)
mp
71-73 °C (lit.)
mp
72-74 °C
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)