Wichtige Dokumente
ALD01722
1-naphtyl-N-(1-methylcyclohexyl)aniline
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(CCCCC1)NC2=CC=CC3=C2C=CC=C3
InChI
1S/C17H21N/c1-17(12-5-2-6-13-17)18-16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16/h3-4,7-11,18H,2,5-6,12-13H2,1H3
InChIKey
YKXKVGZSIGQNDH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)