Wichtige Dokumente
ALD01714
3-(N-acetyl)-N-(2-methylpentan-2-yl)aniline
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CCC)(C)NC1=CC(NC(C)=O)=CC=C1
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-9-14(3,4)16-13-8-6-7-12(10-13)15-11(2)17/h6-8,10,16H,5,9H2,1-4H3,(H,15,17)
InChIKey
QEGAVWMUNCGAIO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)