Wichtige Dokumente
ALD01682
4-bromo-N-(tert-pentyl)aniline
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1=CC=C(NC(C)(CC)C)C=C1
InChI
1S/C11H16BrN/c1-4-11(2,3)13-10-7-5-9(12)6-8-10/h5-8,13H,4H2,1-3H3
InChIKey
ZLDOENSAPDMGFE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)