ALD01678
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-4-bromoaniline
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1=CC=C(NC(C)(CCOCC2=CC=CC=C2)C)C=C1
InChI
1S/C18H22BrNO/c1-18(2,20-17-10-8-16(19)9-11-17)12-13-21-14-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,20H,12-14H2,1-2H3
InChIKey
YBBQTPDKDCKTPG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable