Merck
ALD00192
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Größe auswählen
10 G
€ 1.070,00
€ 1.070,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 1.070,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClFO2S
Molekulargewicht:
194.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 1.070,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
SMILES String
ClC1=C(S(F)(=O)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
UOECQWWSUHZUMI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.