Merck
ALD00056
Sigma-Aldrich
2-Naphthalenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7FO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
83-88 °C
SMILES String
O=S(C1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChIKey
LGWYRYDAHZTSKX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.