Merck
ACE729805
Ace Zusatztrichter
capacity 125 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 373,00
€ 373,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 373,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NB.43
€ 373,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
0-3 pressure equalizing funnel
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Leicht zugänglicher, seitlich versetzter PTFE-Hahn. Mit Druckausgleich. Graduiert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)