Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 48,10 |
Über diesen Artikel
form
powder or flakes
Quality Segment
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description ≥95% | description 90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp ≥300 °C (lit.) | mp 142-144 °C (lit.) | mp 229-234 °C | mp >300 °C (lit.) |
| form powder or flakes | form powder | form powder or crystals | form solid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
98-50-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?