Fortfahren mit
A77997
2-Aminopyridin
99%
Synonym(e):
α-Pyridylamin, 2-AP, 2-Pyridinamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-988-4
Beilstein/REAXYS Number:
105785
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminopyridine has been used as a reactant in the synthesis of 2-(2-aminopyridinium)acetyl starch with antioxidant property.
It can also be used:
  • As a reactant in the synthesis of 3-aroylimidazopyridines from chalcones by aerobic oxidative amidation using copper acetate catalyst.
  • In the synthesis of crystalline Cu(II) complex, di-μ-(2-aminopyridine(N,N′))-bis[(2,6 pyridinedicarboxylate)aquacopper(II)] tetrahydrate using 2,6-pyridinedicarboxylic acid and Cu(CH3COO)2.H2O.
  • As an imprinting molecule for the preparation of poly(methacrylic acid–ethylene glycol dimethacrylate) polymer. It is packed in micro-column for selective solid phase extraction of 2-aminopyridine.
  • As a reactant in the synthesis of 2-aryl-3-(pyridin-2-yl)-1,3-thiazolidin-4-ones in the presence of Lewis acid catalysts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
09340Y00006801544519
description
99%
description
purum, ≥98.0% (NT)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
-
form
-
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.), 54-59 °C
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopyridin
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)