Fortfahren mit
A6250
1-Acetyl-5-bromo-7-nitroindoline
≥98%
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
€ 53,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
functional group
bromo, nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCc2cc(Br)cc(c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9BrN2O3/c1-6(14)12-3-2-7-4-8(11)5-9(10(7)12)13(15)16/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
RCELVCGNAKOBPO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N17602299553W360902
description
≥98%
description
98%
description
98%
description
≥98%, FG
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
liquid
form
-
functional group
bromo, nitro
functional group
nitro
functional group
ketone
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)