Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-445-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
assay
98%
form
powder
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H,14H2
InChI key
SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?