Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 752,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28ClNO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@]1(Cl)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C20H28ClNO12/c1-9(23)22-16-14(31-11(3)25)7-20(21,19(28)29-6)34-18(16)17(33-13(5)27)15(32-12(4)26)8-30-10(2)24/h14-18H,7-8H2,1-6H3,(H,22,23)/t14-,15+,16+,17+,18+,20-/m0/s1
InChI key
QGJGGAMXXWIKJR-DCDDNHAVSA-N
Application
Versatile sialic acid intermediate for the preparation of neuraminic acid derivatives. N-acetylneuraminic acid is often present as the terminal sugar of glycoproteins.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description analytical standard | description ≥98% (TLC) | description 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder or crystals | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?