Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-804-6
Beilstein/REAXYS Number:
107910
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI key
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F
Flammpunkt (°C)
97 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?