Fortfahren mit
A20804
1-Hydroxy-4-pentanon
Mixture of monomer and dimer, 95%
Synonym(e):
3-Acetyl-1-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-994-8
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
144-145 °C/100 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, ketone
SMILES string
CC(=O)CCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
InChI key
JSHPTIGHEWEXRW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)