Fortfahren mit
A1401
2-Acetamid-Acrylsäure
99%
Synonym(e):
N-Acetyl-dehydroalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 353,00
€ 264,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(NHCOCH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-583-3
Beilstein/REAXYS Number:
1812032
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 264,75
Listenpreis€ 353,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
185-186 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)NC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h1H2,2H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)