Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5310107
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-17(24)20-12-8-7-11-15(16(22)23)21-18(25)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m1/s1
InChI key
DYSBKEOCHROEGX-OAHLLOKOSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?