Merck
95887
Sigma-Aldrich
4-(Z-Amino)-1-Butanol
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Benzyl-N-(4-hydroxybutyl)-carbamat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
Beilstein:
2214428
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
81-84 °C
Funktionelle Gruppe
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES String
OCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C12H17NO3/c14-9-5-4-8-13-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,14H,4-5,8-10H2,(H,13,15)
InChIKey
BNFLPFDVXGOHJY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable