Merck
95732
Sigma-Aldrich
Z-Dap(Boc)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Z-Nβ-Boc-L-2,3-diaminpropionsäure, Z-3-(Boc-amino)-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.36
Beilstein:
3629152
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −12.0±1°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O6/c1-16(2,3)24-14(21)17-9-12(13(19)20)18-15(22)23-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChIKey
WJKGPJRAGHSOLM-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)