Fortfahren mit
95468
Poly-(L-lactid)
viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Synonym(e):
L-lactid, polymer, PLA, Poly-(L-Milchsäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3O(C6H8O4)nH
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
ester terminated
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mn 103,000, Mw 259,000
degradation timeframe
>3 years
impurities
<0.5% water
viscosity
~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<2.5
Application
medical device
Other Notes
Endgruppe: Decylester
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
935788127394829
description
viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
description
viscosity ~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
description
viscosity ~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
description
average Mn 40,000
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
impurities
<0.5% water
impurities
<0.5% water
impurities
≤0.5% water
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
degradation timeframe
>3 years
degradation timeframe
>3 years
degradation timeframe
>3 years
degradation timeframe
>3 years
mol wt
Mw 259,000, Mn 103,000
mol wt
Mw 101,000, Mn 59,000
mol wt
Mw ~260,000
mol wt
average Mn 40,000
description
ester terminated
description
ester terminated
description
ester terminated
description
ester terminated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-(L-lactid)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)