Fortfahren mit
95430
Woodsches Metall
alloy (low melting), granular
Synonym(e):
Tin alloy, nonbase, Bi50 ,Pb25 ,Cd12 ,Sn12 (L-PbBi50Sn12.5Cd12.5), Wood′s alloy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101711
MDL number:
€ 225,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
alloy (low melting), granular
composition
Bi₅₀Pb₂₅Sn₁₂.₅Cd₁₂.₅
reaction suitability
core: bismuth, core: cadmium, core: lead, core: tin
mp
73-77 °C (lit.), ~75 °C
SMILES string
[Cd].[Sn].[Pb].[Bi]
InChI
1S/Bi.Cd.Pb.Sn
InChI key
SSWIVUPIIWJGCS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
244104GF57235439GF74162796
Woods metal lump, Bi 50%/Pb 25%/Cd 12.5%/Sn 12.5%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g
GF57235439
Woods metal
Woods metal lump, 100 mm max. lump size, Bi50%/Pb25%/Cd12.5%/Sn12.5%, weight 2000 g
GF74162796
Woods metal
description
alloy (low melting), granular
description
stick
description
lump, Bi 50%/Pb 25%/Cd 12.5%/Sn 12.5%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g
description
lump, 100 mm max. lump size, Bi50%/Pb25%/Cd12.5%/Sn12.5%, weight 2000 g
form
alloy (low melting), granular
form
stick
form
lumps
form
lumps
mp
~75 °C, 73-77 °C (lit.)
mp
73-77 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
reaction suitability
core: bismuth, core: cadmium, core: tin, core: lead
reaction suitability
core: bismuth, core: lead, core: cadmium, core: tin
reaction suitability
core: bismuth, core: cadmium, core: tin, core: lead
reaction suitability
core: lead, core: bismuth, core: tin, core: cadmium
composition
Bi₅₀Pb₂₅Sn₁₂.₅Cd₁₂.₅
composition
Bi₅₀Pb₂₅Sn₁₂.₅Cd₁₂.₅, 50 wt. %
composition
Bi₅₀Pb₂₅Cd₁₂.₅Sn₁₂.₅
composition
Bi₅₀Pb₂₅Cd₁₂.₅Sn₁₂.₅
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Woodsches Metall
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Kidney,Immune system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)