Merck
93860
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminocyclohexyl)-essigsäure -hydrochlorid
≥95.0% (AT)
Synonym(e):
1-Amino-cyclohexanessigsäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (AT)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
InChIKey
PKGBGSODHWQGTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)