Merck
938378
Sigma-Aldrich
BMB Crosslinker
≥95%
Synonym(e):
1,1′-(1,4-Butanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,4-butanediyl)bis-, Maleimide, N,N′-tetramethylenedi-, Tetramethylenedimaleimide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Farbe
white to beige
mp (Schmelzpunkt)
206 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2
InChIKey
WXXSHAKLDCERGU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
BMB crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 4-atom branched spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Yogesh S Patel, et al.
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)