Fortfahren mit
936596
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[(4-aminobutyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
4-((4-aminobutyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N4O4 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.37 (free base basis)
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder or crystals
color
light yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(NCCCCN)C3C2=O)CC1
InChI
1S/C17H20N4O4.ClH/c18-8-1-2-9-19-11-5-3-4-10-14(11)17(25)21(16(10)24)12-6-7-13(22)20-15(12)23;/h3-5,12,19H,1-2,6-9,18H2,(H,20,22,23);1H
InChI key
RPZIYPJCEKKGPO-UHFFFAOYSA-N
Application
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. A basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)