Wichtige Dokumente
934801
Glycidol chitosan
Degree of functionalization > 80%
Synonym(e):
Dihydroxypropyl chitosan, Glycolchitosan, glycol chitosan
Anwendung
- Hydrogels
- Tissue engineering
- Bioprinting
- Drug delivery system
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Naturally derived biopolymer
- Cationic
- Enhanced solubility
- Tunable precursor material
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)