Fortfahren mit
934232
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane
≥95.0%
Synonym(e):
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 5-(2,6-diazaspiro[3.3]hept-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 5-(2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95.0%
Form:
powder or crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder or crystals
color
off-white to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=CC=C(N4CC5(CNC5)C4)C=C31)=O
InChI
1S/C18H18N4O4/c23-14-4-3-13(15(24)20-14)22-16(25)11-2-1-10(5-12(11)17(22)26)21-8-18(9-21)6-19-7-18/h1-2,5,13,19H,3-4,6-9H2,(H,20,23,24)
InChI key
ZJRIIJGHSAJWMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane Hydrochloride is a functionalized Cereblon ligand used for development of protein degrader building blocks. Contains a terminal amine group, allowing rapid conjugation of carboxyl containing linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Legal Information
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)