Wichtige Dokumente
932507
N,N′-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N′-bis(phenyl)-2,2′-dimethylbenzidine
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
2,2′-Dimethyl-N,N′-di-[(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl]-1,1′-biphenyl-4,4′-diamine, α-NPD, N,N′-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N′-bis(phenyl)-2,2′-dimethylbenzidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Verlust
0.5% TGA, > 310 °C (weight loss)
Löslichkeit
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
Fluoreszenz
λem 447 nm±20 nm in THF
Energie der Orbitale
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.3 eV
λ
in THF
UV-Absorption
λ: 307 nm±5 nm Amax
SMILES String
Cc1cc(ccc1-c2ccc(cc2C)N(c3ccccc3)c4cccc5ccccc45)N(c6ccccc6)c7cccc8ccccc78
InChI
1S/C46H36N2/c1-33-31-39(47(37-19-5-3-6-20-37)45-25-13-17-35-15-9-11-23-43(35)45)27-29-41(33)42-30-28-40(32-34(42)2)48(38-21-7-4-8-22-38)46-26-14-18-36-16-10-12-24-44(36)46/h3-32H,1-2H3
InChIKey
ZJFKMIYGRJGWIB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)