Fortfahren mit
930997
VNPB
Synonym(e):
N-(4-Ethenylphenyl)-N-[4-[4-[(4-ethenylphenyl)-naphthalen-1-ylamino]phenyl]phenyl]naphthalen-1-amine, N4,N4′-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4′-bis(4-vinylphenyl)-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4′-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4′-bis(4-vinylphenyl)biphenyl-4,4′-diamine, N4,N4′-di(Naphthalen-1-yl)-N4,N4′-bis(4- vinylphenyl)biphenyl-4,4′-diamine, VNPB, [1,1′-Biphenyl]-4,4′-diamine, N4,N4′-bis(4-ethenylphenyl)-N4,N4′-di-1-naphthalenyl, N4,N4′-di(Naphthalen-1-yl)-N4,N4′-bis(4- vinylphenyl)biphenyl-4,4′-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H36N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
640.81
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Hole Transport Layer
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
solubility
THF: soluble, chloroform: soluble, toluene: soluble
λmax
350 nm±5 nm in THF (UV)
fluorescence
λem 450 nm in THF (PL)
orbital energy
HOMO 5.3 eV , LUMO 2.4 eV 
SMILES string
C=CC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)C(C=C4)=CC=C4C5=CC=C(N(C6=CC=C(C=C)C=C6)C7=CC=CC8=C7C=CC=C8)C=C5
InChI
1S/C48H36N2/c1-3-35-19-27-41(28-20-35)49(47-17-9-13-39-11-5-7-15-45(39)47)43-31-23-37(24-32-43)38-25-33-44(34-26-38)50(42-29-21-36(4-2)22-30-42)48-18-10-14-40-12-6-8-16-46(40)48/h3-34H,1-2H2
InChI key
WTEWXIOJLNVYBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
N4,N4′-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4′-bis(4-vinylphenyl)biphenyl-4,4′-diamine, also known as VNPB, is a solution-processable Hole Transport / Electron Blocking Layer (HTL / EBL) material popularly used in organic electronics, such as OLEDs and perovskite solar cells .
In OLED devices, the use of VNPB enabled the maximum current efficiency of 22.2 Cd/A, compared to 9.7 Cd/A in the reference device without VNPB, and the device lifetime was extended by up to 74.8% . VNPB allowed a simple and additive-free strategy to prevent the formation of defects in solution processed thin-film stacks made of small-molecular materials.
In solar cells, VNPB increased open-circuit voltage (VOC) and power conversion efficiency (PCE) of wide-bandgap perovskite solar cells by changing the hole transport layer (HTL) from commonly used poly(bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine) (PTAA) to in-situ cross-linked small mol. VNPB . PCEs of 24.9% and 25.4% have been achieved in perovskite/perovskite and perovskite/silicon tandem solar cells, resp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)