Fortfahren mit
930237
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2,5-dichlorobenzoyl)glycyl-L-leucinate
≥95%
Synonym(e):
CANDDY_MLN Tag NHS ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21Cl2N3O6
Molekulargewicht:
458.29
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(Cl)C(C(NCC(N[C@H](C(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC(C)C)=O)=O)=C1
InChI
1S/C19H21Cl2N3O6/c1-10(2)7-14(19(29)30-24-16(26)5-6-17(24)27)23-15(25)9-22-18(28)12-8-11(20)3-4-13(12)21/h3-4,8,10,14H,5-7,9H2,1-2H3,(H,22,28)(H,23,25)/t14-/m0/s1
InChI key
KCUJPSDSTWVHLQ-AWEZNQCLSA-N
Application
CANDDY (Chemical knockdown with Affinity aNd Degradation DYnamics) employs a bispecific molecule (target interactor + linker + CANDDY_MLN) that degrades protein by direct recruitment to the proteasome. Shown to selectively and dose-dependently degrade KRAS G12D/V and MDM2 proteins and suppress their signaling without non-specific cytotoxic effects.
CANDDY, a protein-slaying approach, occurs without ubiquitination and bypasses the need for an E3 ligase. Has the potential to overcome the current limitations of proteolysis and to expand the application scope of degraders.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
930210909874GEPA17004
description
≥95%
description
≥95.0%
description
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 16,000
description
Cytiva PA17004, pack of 10 mg
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder or chunks
form
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)