Merck
929980
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,3,4-13C3
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
(3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,3,4-13C3 , DHEA 2,3,4-13C3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C16H28O2
Molekulargewicht:
291.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
NACRES:
NA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O[13C@H]([13CH2]1)[13CH2]C[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O
InChIKey
FMGSKLZLMKYGDP-UXANGDFNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)