Fortfahren mit
928488
Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber
Fluidic 1114, COC
Synonym(e):
Cyclic olefin copolymer, Microfluidic chip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
42142600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Application
The Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber, Fluidic 1114, COC is a microfluidic chip that combines the generation of droplets with a subsequent chamber for droplet storage, incubation and/or on-chip optical analysis. Each chip features eight individual droplet generator units and eight observation chambers.
Features and Benefits
  • All-in-one chip for droplet generation and observation
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin copolymer (COC)
  • 8 droplet generator units (Nozzle Dimensions: 50 µm and 60 µm)
  • 8 observation chambers (Chamber Depth: 60 µm and 80 µm)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)