Fortfahren mit
928461
Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber
Fluidic 1114, PC
Synonym(e):
Microfluidic chip, Polycarbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
42142600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Microfludic chip x1
General description
The Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber, Fluidic 1114, PC is a microfluidic chip that combines the generation of droplets with a subsequent chamber for droplet storage, incubation and/or on-chip optical analysis. Each chip features eight individual droplet generator units and eight observation chambers.
Application
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Polycarbonate (PC)
  • 8 droplet generator units
  • Nozzle Dimensions: 50 µm and 60 µm
  • 8 observation chambers
  • Chamber Depth: 60 µm and 80 µm
Features and Benefits
  • All-in-one chip for droplet generation and observation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
928445928453921777
description
Fluidic 1114, PC
description
Fluidic 1147, PC
description
Fluidic 1147, COC
description
Fluidic 162, COC
description
Microfludic chip x1
description
Microfludic chip x1
description
Microfludic chip x1
description
Microfludic chip x1
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)