Fortfahren mit
926329
Micro Vortex Mixer Chip
Fluidic 641, PMMA
Synonym(e):
Microfluidic chip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
42142600
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Microfludic chip x1
Application
The Vortex Mixer Fluidic 641 PMMA microfluidic chip applies passive mixing principles and sheath fluidic flow to ensure mixing. Vortex Mixer Fluidic 641 is one of three vortex mixer chip designs.
Features and Benefits
  • Four identical micromixing units per chip
  • Each unit features one outlet, a central inlet for solution A and another inlet for solution B
  • Solutions A and B mix and split into two lateral fluidic streams via sheath flow
  • To improve mixing, daisy-chaining of serval vortex units is recommended
Other Notes
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Poly(methyl methacrylate) (PMMA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
926469926310926442
description
Fluidic 641, PMMA
description
Fluidic 640, PMMA
description
Fluidic 642, PMMA
description
Fluidic 640, PC
description
Microfludic chip x1
description
Microfludic chip x1
description
Microfludic chip x1
description
Microfludic chip x1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro Vortex Mixer Chip
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)