Fortfahren mit
924601
Cross-shaped channel chip (slide format)
Fluidic 160, PMMA with Mini-Luer Interface
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
42142600
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Application
This is a Cross-shaped channel chip in a microscopy slide format. These chips offer two separate channel structures with crossing channels on each device. One of those with, one without a channel offset. The microfluidic chips of this family feature Mini Luer interfaces.
Cross-shaped channel chip (slide format), Fluidic 160, is made of polymethyl methacrylate (PMMA) with Mini-Luer Interface.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)