Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 298,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
concentration
in toluene, 1 mg/mL
fluorescence
FWHM <125 nm, λem 620 nm, , quantum yield ≥40%
storage temp.
2-8°C
General description
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Application
- Batteries
- Photovoltaics
- Light-emitting diodes
- Fluorescent labeling
- Sensing
- Biological imaging systems
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description in toluene, fluorescence λem 620 nm, 1 mg/mL | description in toluene, fluorescence λem 560 nm, 1 mg/mL | description in toluene, fluorescence λem 590 nm, 1 mg/mL | description in toluene, fluorescence λem 700 nm, 1 mg/mL |
| concentration 1 mg/mL, in toluene | concentration 1 mg/mL, in toluene | concentration in toluene, 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL, in toluene |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λem 620 nm, , quantum yield ≥40% | fluorescence λem 560 nm, FWHM <125 nm, , quantum yield ≥40% | fluorescence λem 590 nm, , quantum yield ≥40%, FWHM <125 nm | fluorescence FWHM <125 nm, , quantum yield ≥40%, λem 700 nm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?