Merck
70718
Methoxypolyethylenglykol 5.000 Essigsäure
≥80%
Synonym(e):
O-(Carboxymethyl)-O′-methylpolyethylenglykol 5′000, mono-Methyl-polyethylenglykol-5′000-essigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
Ω-end
carboxylic acid
α-end
methoxy
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)