Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 300,00 |
Über diesen Artikel
description
Emissive Layer
Quality Segment
form
liquid
concentration
in toluene
fluorescence
FWHM 37-42 nm, λem 590 nm, , quantum yield ≥60%
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 590 nm | description in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 530 nm | description in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 650 nm | description in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 620 nm |
| concentration in toluene | concentration in toluene | concentration in toluene | concentration in toluene |
| description Emissive Layer | description Emissive Layer | description Emissive Layer | description Emissive Layer |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λem 590 nm, FWHM 37-42 nm, , quantum yield ≥60% | fluorescence , quantum yield ≥60%, λem 530 nm, FWHM 35-40 nm | fluorescence λem 650 nm, , quantum yield ≥60%, FWHM 40-45 nm | fluorescence λem 620 nm, FWHM 40-45 nm, , quantum yield ≥60% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Lungs
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
22398-80-7 + 108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?