Fortfahren mit
917877
NanoFabTx device accessory
in line filter
Synonym(e):
Microfluidic kit, NanoFabTx, Nanoformulation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
41121800
€ 29,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Microfludic hardware kit component
Kit components : In line filter x 1
application(s)
advanced drug delivery
General description
NanoFabTx device accessory, in line filter is a component of our NanoFabTx microfluidic device kits (911593, 911860, 911879). The kits additionally include a protocol, manifold, tubing, and additional accessories for microfluidic-based synthesis.
Application
NanoFabTx device accessory, in line filter can prevent the blockage of microfluidic chips. NanoFabTx device accessory, in line filter can be used as a replacement for the component in our NanoFabTx microfluidic device kits (911593, 911860, 911879).
Legal Information
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
916986916609917230
description
in line filter
description
top interface
description
end fittings for 1.6 mm tubings
description
interface H
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
description
Microfludic hardware kit component
Kit components : In line filter x 1
description
Microfludic hardware kit component
Kit components : Top Inerface x 1
description
Microfludic hardware kit component
End fittings for 1.6mm tubings x 1
description
Microfludic hardware kit component
Kit components : Inerface H x 1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NanoFabTx device accessory
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)