Merck
91681
Sigma-Aldrich
N-(5-Hydroxypentyl)-trifluoracetamid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
5-(Trifluoracetamino)-1-pentanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.17
Beilstein:
6644762
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.420
Dichte
1.248 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCNC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-4-2-1-3-5-12/h12H,1-5H2,(H,11,13)
InChIKey
SCHGQSPQAJAJRI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Selective mono-O-alkylation is accomplished by N,O-dianion formation prior to alkylation; otherwise, preferential N-alkylation takes place[1][2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R. Hirschmann et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2373-2373 (1995)
R. Hirschmann et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 12550-12550 (1996)