Merck
916765
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
25G, 0.50″, 50/box
Synonym(e):
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Größe auswählen
1 EACH
€ 68,30
€ 68,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 68,30
About This Item
UNSPSC-Code:
42182011
NACRES:
NB.51
€ 68,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
Tapered dispensing tips, polypropylene, 25 gauge, red, ID 0.010″, 50/box
Anwendung
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)