Wichtige Dokumente
916234
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane
≥95%
Synonym(e):
2,2-Dimethyl trimethylene phenyl phosphite
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane is a phosphite ligand for Pd catalysis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)