Fortfahren mit
915076
Bioactive glass powder
63S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
Synonym(e):
Bioglass ceramics, Silica glass
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaO:SiO2:P2O5
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352305
€ 244,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
particle size
0.2-20 μm
Application
Bioactive glass is able to form a hydroxyapatite-like surface layer thus providing a stable bond to bone cells.In addition, bioactive glass has been shown to stimulate bone cells regeneration. Due to its biocompatability and osteogenic capacity applications include tissue engineering, enamel reconstruction, bio-coatings, and high temperature adhesives.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
915335915084916072
description
63S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
description
77S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
description
45S, ≥98%, 0.2-500 μm particle size
description
85S, ≥98%, ≤40 μm particle size
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
particle size
0.2-20 μm
particle size
0.2-20 μm
particle size
0.2-500 μm
particle size
≤40 μm
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bioactive glass powder
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Lungs, Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)